Learn More
Bromure d’europium(III) hydraté, cristallin blanc, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
144.72€ - 617.07€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire EuBr3·xH2O
Numéro MDL MFCD00049921
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346668
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.06
5 g
144.72€
5g
11336668
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.14
25 g
617.07€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
EuBr3·xH2O
MFCD00049921
Spécification
Europium(III) bromide hydrate
Crystals
EuBr3·xH2O
Soluble in water.
Odorless
Blanc
99.99% (REO)
MFCD00049921
391.69 (Anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-349-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante