Learn More
Hydrate d’acétate d’europium(III), REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059142
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11325128
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044056.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62667-64-5
Formule moléculaire C6H9EuO6
Poids moléculaire (g/mol) 329.10
Numéro MDL MFCD00150115
Clé InChI LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
CID PubChem 16212055
Nom IUPAC acide acétique ; europium ; hydrate
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium (III) acetate hydrate
Forme physique Morceaux / Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 329.10 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic