Learn More
Bromure d’europium(II), poudre cristalline blanche, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4781898
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11480720
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044431.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311.772 g/mol
Europium(II) bromide is used in water treatment, chemical analysis and in certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13780-48-8
Formule moléculaire Br2Eu
Poids moléculaire (g/mol) 311.772
Numéro MDL MFCD01076548
Clé InChI PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1g
CID PubChem 53249294
Nom IUPAC europium(2+) ; dibromure
SMILES [Br-].[Br-].[Eu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(II) bromide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 311.77
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic