Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques.
Marque:  MULTIROIR AESDEG64/17HG
Code produit. 17256870
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conteneur Euronorm ESD
  • Matériau : polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
  • Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
  • Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Spécification
Boîte de stockage
Gris
BP6170 K
Polypropylène
Rectangulaires
600 x 400 x 170 mm