Learn More
Tocris Bioscience™ Etoposide
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Etoposide is a DNA topoisomerase II inhibitor (IC50 = 59.2 μM). Anticancer. Also enhances adeno-associated virus (AAV) transduction of HeLa cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etoposide |
| CAS | 33419-42-0 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C29H32O13 |
| Poids de la formule | 588.56 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 588.56 |