Learn More
Réfrigérateurs à absorption ETI Process Technique™
Code produit. 12341683
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12341683
Marque: ETI Process Technique 9600027080
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfrigérateur de paillasse à absorption
• Réfrigérateur compact
• Totalement silencieux
• Ni moteur, ni compresseur
• Fermeture à clé
• Réfrigérateur de paillasse à absorption. Production de froid par alternance entre phase vapeur et liquide d'un mélange eau / ammoniaque sous pression. Réaction entretenue par une résistance chauffante. Système fiable sans moteur, ni
• Compresseur donc sans pièces en mouvement
• Préréglage automatique de température: 4°C à 7°C
• Cuve en ABS blanc thermoformée, contre porte lisse. Sens d'ouverture de porte réversible
• Dégivrage manuel, éclairage intérieur par LED et contact infra rouge
• Equipé d'une serrure et d'un thermomètre extérieur digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté
• Cable d'alimentation 2,5 m avec prise de terre
• Réfrigérateur à absorption
• Inclus avec 2 plateaux étagères dotés de séparateurs de rangement.
Spécification
Capacité (métrique) 30 l
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.