Learn More
Réfrigérateurs à absorption ETI Process Technique™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réfrigérateur de paillasse à absorption
• Réfrigérateur compact
• Totalement silencieux
• Ni moteur, ni compresseur
• Fermeture à clé
• Réfrigérateur de paillasse à absorption. Production de froid par alternance entre phase vapeur et liquide d'un mélange eau / ammoniaque sous pression. Réaction entretenue par une résistance chauffante. Système fiable sans moteur, ni
• Compresseur donc sans pièces en mouvement
• Préréglage automatique de température: 4°C à 7°C
• Cuve en ABS blanc thermoformée, contre porte lisse. Sens d'ouverture de porte réversible
• Dégivrage manuel, éclairage intérieur par LED et contact infra rouge
• Equipé d'une serrure et d'un thermomètre extérieur digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté
• Cable d'alimentation 2,5 m avec prise de terre
• Réfrigérateur à absorption
• Inclus avec 2 plateaux étagères dotés de séparateurs de rangement.
• Réfrigérateur compact
• Totalement silencieux
• Ni moteur, ni compresseur
• Fermeture à clé
• Réfrigérateur de paillasse à absorption. Production de froid par alternance entre phase vapeur et liquide d'un mélange eau / ammoniaque sous pression. Réaction entretenue par une résistance chauffante. Système fiable sans moteur, ni
• Compresseur donc sans pièces en mouvement
• Préréglage automatique de température: 4°C à 7°C
• Cuve en ABS blanc thermoformée, contre porte lisse. Sens d'ouverture de porte réversible
• Dégivrage manuel, éclairage intérieur par LED et contact infra rouge
• Equipé d'une serrure et d'un thermomètre extérieur digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté
• Cable d'alimentation 2,5 m avec prise de terre
• Réfrigérateur à absorption
• Inclus avec 2 plateaux étagères dotés de séparateurs de rangement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 l |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.