Learn More
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Marque:  Medchem Express HY-B0216
Encompass_Preferred
Code produit. 16432066
  • 86.40€ / 500mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Spécification
Spécification
Ethynyl Estradiol
White
C20H24O2
17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
296.4
Research
Cancer-programmed cell death
57-63-6
Research
500 mg
DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
296.4
99.28%
Solid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.