Learn More
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Code produit. 10506651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 10506651
Marque: Thermo Scientific Acros 313511000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 115-21-9
Formule moléculaire C2H5Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 163.497
Clé InChI ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
CID PubChem 8260
Nom IUPAC trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyltrichlorosilane
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2380g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H5C2SiCl3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Poids de la formule 163.51
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid