Learn More
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
70.85€ - 628.00€
Identifiants chimiques
CAS 2386-64-3, 109-99-9
Formule moléculaire C2H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 88.82
Numéro MDL MFCD00000472
Clé InChI ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solution
CID PubChem 75432
Nom IUPAC Magnésium ; éthane ; chlorure
SMILES CC[Mg]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10515223
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
252571000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
70.85€
100mL
10531491
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
252578000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
258.29€
800mL
10724114
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
252570024
2.4 L Flacon en verre AcroSeal™ N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorure d’éthylmagnésium, solution 2,7 M (25 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals