Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,9 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10570633
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,9 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10570633
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10570633
Marque: Thermo Scientific Acros 210471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 925-90-6, 109-99-9
Formule moléculaire C2H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 133.27
Numéro MDL MFCD00000043
Clé InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
CID PubChem 101914
SMILES CC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmagnesium bromide
Couleur Marron noir à gris brun
Note relative au nom 1M Solution in THF
Formule linéaire C2H5MgBr
Concentration 0.85 to 1.15M
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Densité 1.0100g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC bromo(ethyl)magnesium
Poids de la formule 133.27
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.01
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0443558 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number210478000,210471000
Numéro de lotA0459580 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number210478000,210471000
Numéro de lotA0395976 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number210478000,210471000
Numéro de lotA0414142 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2021 Catalog Number210478000,210471000
Numéro de lotA0411228 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2021 Catalog Number210478000,210471000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,9 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >