Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (poudre de cristaux blancs), Fisher BioReagents™ Code produit.: 10011123
Acide éthylènediaminetétraacétique (poudre de cristaux blancs), Fisher BioReagents™
Code produit. 10011123
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10011123
Marque: Fisher BioReagents BP118500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’EDTA est un agent chélateur pour les ions métalliques largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide tétraacétique d’éthylènediamine
CAS 60-00-4
Point de fusion 220°C
Couleur Blanc
pH 2.5
Résidus d’allumage 0.2 % max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H16N2O8
Formule linéaire (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Numéro MDL MFCD00003541
Quantité 500 g
Merck Index 15, 3565
Synonyme acide édétique, acide éthylènediaminetétraacétique, acide edta, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI : 42191
Poids de la formule 292.23
Tension de vapeur 0.013 hPa à 20°C
Pourcentage de pureté ≥ 99.5 %
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide éthylènediaminetétraacétique (poudre de cristaux blancs), Fisher BioReagents™ >