Learn More
Solution de sel trisodique d’acide éthylènediaminetétraacétique 0,1 M (0,2 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10317751
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Identifiants chimiques
CAS 150-38-9
Formule moléculaire C10H19N2Na3O11
Poids moléculaire (g/mol) 412.23
Numéro MDL MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
Clé InChI FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
CID PubChem 131711402
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyle)amino]éthyle-(carboxyméthyle)amino]acétique ; sodium
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Couleur Incolore
pH 4 to 5
Forme physique Liquide
Quantité 1 AMP
Conditionnement Ampoule
Identifiant produit
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)