Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel trisodique hydraté, 98 %
Click to view available options
500g ; Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate |
Note relative au nom | 98% |
CAS | 85715-60-2 |
Point de fusion | 300.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (corrected for water) (Complexometry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule moléculaire | C10H13N2Na3O8 |
Formule linéaire | (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate