Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique tétrahydraté, 99,5 %, pour la biologie moléculaire
Code produit. 10089770
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
CAS 13235-36-4
Absorbance 0.06 max. (0.1 M in water) at 280nm, 1.5 max. (0.1 M in water) at 260nm
Couleur Blanc
pH 10.7 to 11.7 (0.1M aq. soln.)
Point d’éclair >100°C
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H20N2Na4O12
Numéro MDL MFCD00150027
Quantité 100 g
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14, 3517
Synonyme tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edetate sodium tetrahydrate, unii-l13nhd21x6, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate, acmc-209bp2, ksc910c4l, edta, tetrasodium tetrahydrate salt, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt, hydrate 1:4:4
Informations sur la solubilité (0.1 M in water) Clear colorless
Clé InChI XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC tetrasodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 452.23
CID PubChem 23287279
Poids de la formule 452.23
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.