Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique hydraté, 98 %, pur
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate |
Point de fusion | >300.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
pH | 9.5 to 10.5 (1% soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry) |
Formule linéaire | (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O |
Fieser | 01,373; 05,296 |
Merck Index | 14,3517 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.