Learn More
Solution de sel disodique d‘acide éthylènediamine-tétracétique 0,1M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10000190
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétracétique 0,1 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Couleur Incolore
Conditionnement Sachet dans une boîte
Quantité 10 L
Nom IUPAC acétate disodique de 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)
Forme physique Liquide
Identifiant produit
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)