Learn More
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique 0,01 M (0,02 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10497060
Click to view available options
Quantité:
6 Ampules
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
CAS 139-33-3
Couleur Incolore
Conditionnement Ampoule
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantité 6 Ampules
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC disodium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)