Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10716481
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10716481
1 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10716481
Marque: Fisher Chemical D/0650/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL 150037
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 252°C
Couleur Blanc
pH 4 à 6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 372.23g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, extra pur, SLR, Fisher Chemical >