Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
C10H18N2Na2O10, numéro CAS 6381-92-6, 5 kg, blanc, 372,23 g/mol, 252°C, 150037, fût en plastique, 4 à 6, solide
Spécification
Spécification
Point de fusion | 252°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4 to 6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 372.23g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu