Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, 99 %, pur
32.56€ - 280.40€
Identifiants chimiques
CAS | 60-00-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16N2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 292.24 |
Numéro MDL | MFCD00003541 |
Clé InChI | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol |
CID PubChem | 6049 |
ChEBI | CHEBI:42191 |
Nom IUPAC | 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid |
SMILES | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10264960
|
Thermo Scientific Chemicals
118432500 |
250 g | Flacon en plastique |
32.56€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10704611
|
Thermo Scientific Chemicals
118430010 |
1 kg | Flacon en plastique |
82.91€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955331
|
Thermo Scientific Chemicals
118430050 |
5 kg | Récipient en plastique |
280.40€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
60-00-4 | |
292.24 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
6049 | |
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
CHEBI:42191 | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic acid | |
220,0°C | |
∼2 à 3 (solution sat. solution aqueuse) | |
Authentique | |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
15,3565 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O | |
292.24 | |
CHEBI:42191 | |
99% | |
Poudre cristalline fine |
60-00-4 | |
Blanc | |
>100°C | |
98.5% min. (Complexometry) | |
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 | |
01,373 | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid | |
6049 | |
292.23 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec préc
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-449-4
- Ethylenediaminetetraacetic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.