Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (solution 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Code produit. 10182903
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
L’EDTA est largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction. Idéal pour les travaux sur l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4, 7732-18-5
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Formule linéaire (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Poids de la formule 292.25
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
pH 8.0
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.