Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique (solution 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Description
L’EDTA est largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction. Idéal pour les travaux sur l’ADN.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work) |
Formule linéaire | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
Concentration | 0.475 to 0.525M |
Merck Index | 15, 3565 |
Poids de la formule | 292.25 |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Poly CUBE |
pH | 8.0 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.