Learn More
Éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10244960
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-15-3
Formule moléculaire C2H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00008204
Clé InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
CID PubChem 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nom IUPAC ethane-1,2-diamine
SMILES NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8980g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquid, Fuming In Air