Learn More
Éthylènediamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00008204 |
Clé InChI | PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin |
CID PubChem | 3301 |
ChEBI | CHEBI:30347 |
Nom IUPAC | ethane-1,2-diamine |
SMILES | NCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593191
|
Thermo Scientific
220422500 |
250 mL | Flacon en verre |
33.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328310
|
Thermo Scientific Acros
220420010 |
1 L | Flacon en verre |
90.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10514474
|
Thermo Scientific Acros
220420025 |
2.5 L | Flacon en verre |
200.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-15-3 | |
60.10 | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
3301 | |
ethane-1,2-diamine |
C2H8N2 | |
MFCD00008204 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
CHEBI:30347 | |
NCCN |
Spécification
Ethylenediamine | |
11,0°C | |
117.0°C to 118.0°C | |
Authentique | |
C2H8N2 | |
1.4555 to 1.4575 | |
04, 230 | |
15, 3849 | |
ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin | |
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diamine | |
3301 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Liquide, fumant dans l’air |
107-15-3 | |
0.8980g/mL | |
38°C | |
99% min. (GC) | |
H2NCH2CH2NH2 | |
MFCD00008204 | |
01,372; 04,231; 13,157 | |
0.898 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene | |
NCCN | |
60.10 | |
CHEBI:30347 | |
60.1 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-468-6
- Ethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche