Learn More
Éthylène glycol, technique, Honeywel ™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
- Variation possible de la couleur et de la forme physique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol |
Point de fusion | -20°C |
Couleur | Bleu |
Densité | 1.113g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 195°C to 198°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.153 |
Point d’éclair | 111°C (231.8°F) |
Température d’allumage | 752°F |
Conditionnement | Flacon poly |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate