Learn More
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell Code produit.: 15640960
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell
Code produit. 15640960 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
2.5 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Tambour métallique
Code produit. 15640960
Marque: Honeywell Research Chemicals 1024662.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 197°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111°C
Température d’allumage 752°F
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Informations sur la solubilité Miscible in water
Poids de la formule 62.07
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell >