Learn More
Acide éthylène glycol-O,O’-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N’,N’-tétraacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.30€ - 555.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H24N2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.35 |
Numéro MDL | MFCD00004291 |
Clé InChI | DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn |
CID PubChem | 6207 |
ChEBI | CHEBI:30740 |
Nom IUPAC | Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16086.09 |
10 g |
49.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16086.18 |
50 g |
138.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16086.30 |
250 g |
555.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help to determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthylène glycol-O,O′-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N,N′,N′-acide tétraacétique est un agent chélateur utilisé pour la fabrication de complexes, en particulier pour les ions calcium, qui aident à déterminer le calcium en présence de magnésium. Il peut être utilisé expérimentalement pour traiter des animaux présentant un empoisonnement au cérium. Il est utile dans la séparation du thorium et de la monazite. Il agit également comme tampon et est utilisé dans la purification des protéines.
Solubilité
Il est soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 0,1M. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les puissants agents oxydants, les métaux alcalins et les nombreux produits chimiques organiques et inorganiques réactifs.
Identifiants chimiques
67-42-5 | |
380.35 | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
6207 | |
Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique |
C14H24N2O10 | |
MFCD00004291 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
CHEBI:30740 | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Spécification
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid | |
∼242°C (decomposition) | |
MFCD00004291 | |
14,3529 | |
Soluble in 0.1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
380.35 | |
CHEBI:30740 | |
97% |
67-42-5 | |
C14H24N2O10 | |
1717370 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique | |
6207 | |
380.35 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-651-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AH3760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only