missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthylène glycol dans DSMO, SPEX CertiPrep™

Code produit. 16349757
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Ethylène glycol107-21-13100 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol in Dimethyl Sulfoxide
Note relative au nom USP 467 Standard
CAS 107-21-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Quantité 1 mL
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C2H6O2
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Limite d’explosion 1.8% (volume); 63% (volume)
Qualité USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 100 μg/ml
Température d’allumage 270°C
Tension de vapeur 2.5 hPA (20°C)
Noms d’analytes ou de composants Ethylene Glycol
Densité 1.1g/cm3
Solvant ou matrice Dimethyl Sulfoxide
Forme physique Liquides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl sulfoxide

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'