Learn More
Éther diméthylique d’éthylène glycol, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
67.23€ - 1487.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol dimethyl ether |
---|---|
pH | 6 to 7.5 (1:9) |
Point de fusion | -69.0°C |
Note relative au nom | Stabilized with BHT |
CAS | 128-37-0 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396550
|
Thermo Scientific
118455000 |
500 mL | Flacon en verre |
67.23€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696682
|
Thermo Scientific Acros
118450010 |
1 L | Flacon en verre |
113.57€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606692
|
Thermo Scientific Acros
118450025 |
2.5 L | Flacon en verre |
218.09€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247752
|
Thermo Scientific Acros
118450250 |
25 L | Tambour métallique |
1487.40€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Ethylene glycol dimethyl ether | |
-69.0°C | |
128-37-0 | |
84.0°C to 86.0°C | |
Authentique | |
1.3785 to 1.3805 | |
0.867 | |
1.1 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (K.F.) | |
15, 3245 | |
90.12 | |
Extra pur |
6 to 7.5 (1:9) | |
Stabilized with BHT | |
0.8670g/mL | |
−6°C | |
Liquide | |
99+% | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
01, 467 | |
01,267; 02,143; 16,229 | |
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
≥99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’inhalation.
Peut nuire à la fertilité.Peut nuire au fœtus.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut former des peroxydes explosifs.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep container tightly closed.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Ethylene glycol dimethyl ether
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche