Learn More
Éther diméthylique d’éthylène glycol, 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
85.73€ - 298.49€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2-Diméthoxyéthane |
---|---|
CAS | 128-37-0 |
Densité | 0.8670 g/ml |
Identification | Test de réussite |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10336744
|
Thermo Scientific Acros
610351000 |
100 ml | Flacon en verre AcroSeal™ |
85.73€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10614375
|
Thermo Scientific Acros
610350010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
298.49€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
1,2-Diméthoxyéthane | |
0.8670 g/ml | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
01, 467 | |
01,267 ; 02,143 ; 16,229 | |
éther diméthylique d’éthylène glycol, diméthyl cellosolve, éthane, 1,2-diméthoxy, diméthoxyéthane, éther diméthylique de glycol, éther diméthylique d’éthylène, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
≥ 99 % |
128-37-0 | |
Test de réussite | |
99% | |
Tension de vapeur : 64 hPa à 20°C | |
50 ppm max. | |
15, 3245 | |
90.12 | |
Extra sec |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Nocif par inhalation. Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus Liquide et vapeur inflammables. Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P : Se procurer les instructions avant utilisation. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Garder le récipient hermétiquement fermé. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-794-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KI1451000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche