Learn More
Éther diméthylique d’éthylène glycol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
58.79€ - 308.54€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol dimethyl ether |
---|---|
Point de fusion | -69.0°C |
CAS | 110-71-4 |
Densité | 0.8670g/mL |
Point d’ébullition | 84.0°C to 86.0°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11904731
|
Thermo Scientific Acros
442981000 |
100 mL |
58.79€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11994721
|
Thermo Scientific Acros
442980010 |
1 L |
308.54€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ethylene glycol dimethyl ether | |
110-71-4 | |
84.0°C to 86.0°C | |
1.3785 to 1.3805 | |
CH3OCH2CH2OCH3 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane | |
99.5% |
-69.0°C | |
0.8670g/mL | |
−6°C | |
0.867 | |
1.1 mPa.s (20°C) | |
monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether | |
90.12 | |
Extra sec sur tamis moléculaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif par inhalation.Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.Liquide et vapeur très inflammables.Provoque une irritation cutanée.Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS PProvoque une grave irritation oculaire.EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.Porter des gants de protection/des vêtements de protection.Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
danger
- Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only