Learn More
Éther butylique d’éthylène glycol, ≥ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15635780 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Code produit. 15635780
Marque: Honeywell Research Chemicals 5375511L
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 99%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Point de fusion -74.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.902g/mL at 25°C
Point d’ébullition 168°C to 172°C (1013 hPa)
Limite d’explosion 0.106
Point d’éclair 67°C (152.6°F)
Température d’allumage 473°F
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O2
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00002884
Quantité 1 L
Beilstein 1732511
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Informations sur la solubilité 900g/L at 20°C Solubility in water
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
CID PubChem 8133
Densité de vapeur 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Poids de la formule 118.17g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol butyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve