Learn More
Éthylène Glycol-Bis(2-Aminoéthyléther)-N,N,N','N,N -acide tétraacétique, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15630700
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
pour la complexométrie, ≥98,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-42-5
Formule moléculaire C14H24N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
Numéro MDL MFCD00004291
Clé InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
CID PubChem 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1717370
Poids de la formule 380.35g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (T)