Learn More
Éthylène glycol, 99,8 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol |
Point de fusion | -13.0°C |
Densité | 1.1130g/mL |
Point d’ébullition | 196.0°C to 198.0°C |
Point d’éclair | 116°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99.75% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Formule linéaire | HOCH2CH2OH |
Indice de réfraction | 1.4300 to 1.4330 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthylène glycol, 99,8 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu