Learn More
éthyle1-(3-aminobenzyl)pipéridine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10753137
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 306937-22-4
Formule moléculaire C15H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.353
Numéro MDL MFCD02180894
Clé InChI WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2800723
Nom IUPAC Éthyle 1-[(3-aminophényle)méthyl]pipéridine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 97%