Learn More
Sesquichlorure d’éthylaluminium, solution à 0,4 M dans l’hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212705
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
12075-68-2, 110-54-3
C6H15Al2Cl3
247.51
MFCD00044852
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
25508
chloro(diéthyl)alutane ; dichloro(éthyl)alutane
CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
12075-68-2, 110-54-3
C6H15Al2Cl3
247.51
MFCD00044852
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
25508
chloro(diéthyl)alutane ; dichloro(éthyl)alutane
CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylaluminium sesquichloride
Couleur Incolore
Densité 0.7010g/mL
Point d’éclair -22°C
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Formule linéaire (C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.701
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 247.51
Pourcentage de pureté 14.5 to 15.5% (on Al basis)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylaluminium sesquichloride, 0.4M solution in hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.