Learn More
Sesquichlorure d’éthylaluminium, solution à 0,4 M dans l’hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10311803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10311803
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12075-68-2 | C6H15Al2Cl3 | 247.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12075-68-2, 110-54-3
Formule moléculaire C6H15Al2Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 247.51
Numéro MDL MFCD00044852
Clé InChI LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
CID PubChem 25508
Nom IUPAC chloro(diéthyl)alutane ; dichloro(éthyl)alutane
SMILES CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylaluminium sesquichloride
Couleur Incolore
Densité 0.7010g/mL
Point d’éclair -22°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.701
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 247.51
Pourcentage de pureté 14.5 to 15.5% (on Al basis)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylaluminium sesquichloride, 0.4M solution in hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.