Learn More
Dichlorure d’éthylaluminium, solution à 0,9 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212702
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
563-43-9, 142-82-5
C2H5AlCl2
126.94
MFCD00000457
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
dichloro(éthyl)alumane
CC[Al](Cl)Cl
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
563-43-9, 142-82-5
C2H5AlCl2
126.94
MFCD00000457
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
dichloro(éthyl)alumane
CC[Al](Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylaluminium dichloride
Couleur Incolore
Densité 0.7400g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C2H5AlCl2
Quantité 100 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 126.95
Pourcentage de pureté 14.5 to 15.5%
Forme physique Liquide