Learn More
Éther éthylvinylique, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 152.76€
Identifiants chimiques
CAS | 109-92-2, 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00009248 |
Clé InChI | FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl |
CID PubChem | 8023 |
Nom IUPAC | Éthénoxyéthane |
SMILES | CCOC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10523884
|
Thermo Scientific Acros
119082500 |
250 mL | Flacon en verre |
27.03€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10734421
|
Thermo Scientific Acros
119080010 |
1 L | Flacon en verre |
77.28€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994691
|
Thermo Scientific Acros
119080025 |
2.5 L | Flacon en verre |
152.76€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-92-2, 1310-58-3 | |
72.11 | |
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N | |
8023 | |
CCOC=C |
C4H8O | |
MFCD00009248 | |
ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl | |
Éthénoxyéthane |
Spécification
Ethyl vinyl ether | |
109-92-2, 1310-58-3 | |
Incolore | |
36.0°C | |
Authentique | |
C4H8O | |
1.3760 to 1.3780 | |
01,433 | |
0.75 | |
Solubility in water: 7.8g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CCOC=C | |
0.1% KOH | |
8023 | |
72.11 | |
Liquide |
Stabilized | |
-116.0°C | |
0.7500g/mL | |
−45°C | |
98.5% min. (GC) | |
C2H5OCH=CH2 | |
MFCD00009248 | |
01,386; 02,198; 04,234; 10,184; 11,235 | |
ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl | |
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N | |
Éthénoxyéthane | |
72.11 | |
0.28 mPa.s (5°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l’eau/douche.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-718-4
- Ethyl vinyl ether, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl vinyl ether, stabilized
RUO – Research Use Only