Learn More
Éther éthyle vinyle, 99 %, stabilisé., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427647
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
Code produit. 11427647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15691.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ethyl vinyl ether is used in fragrances, lubricating oil additives and spices preparation. It acts as an intermediate for sulfadiazine. It finds application in pharmaceuticals as anesthetics and analgesics. Further, it is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéther éthylique de vinyle est utilisé dans les parfums, les additifs dʼhuile de lubrification et la préparation des épices. Il agit comme intermédiaire pour la sulfadiazine. Il est utilisé dans les produits pharmaceutiques comme anesthésiques et analgésiques. De plus, il est utilisé comme solvant dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques courants. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, lʼoxygène et les acides. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-92-2
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00009248
Clé InChI FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
CID PubChem 8023
Nom IUPAC Éthénoxyéthane
SMILES CCOC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl vinyl ether
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -115°C
Densité 0.754
Point d’ébullition 33°C to 34°C
Point d’éclair −45°C (−49°F)
Odeur Ether-like
Formule linéaire CH2=CHOCH2CH3
Indice de réfraction 1.3765
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1302
Beilstein 605351
Informations sur la solubilité Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%