Learn More
Ethyl thiophene-3-acetate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ethyl thiophene-3-acetate is used in the syntheses of poly(thiophene-3-acetic acid) and solution-processable polymers, which consist of polythiophene main chain and alkyl and oligoaniline side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éthyle thiophène3est utilisé pour la synthèse du poly(thiophène-3-acide acétique) et des polymères traitables en solution, qui se composent d’une chaîne principale de polythiophène et de groupes latéraux alkyle et oligo-aniline.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acétate d’éthyle thiophène3est utilisé pour la synthèse du poly(thiophène-3-acide acétique) et des polymères traitables en solution, qui se composent d’une chaîne principale de polythiophène et de groupes latéraux alkyle et oligo-aniline.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl thiophene-3-acetate |
Densité | 1.137 |
Point d’ébullition | 110°C to 114°C (6 mmHg) |
Point d’éclair | 103°C (217°F) |
Indice de réfraction | 1.51 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 122555 |
Nom IUPAC | éthyl 2-(thiophène-3-yl)acétate |
Poids de la formule | 170.23 |
Pourcentage de pureté | 98% |