Learn More
Thiophène éthylique-2-glyoxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11490598
Thiophène éthylique-2-glyoxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490598
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11490598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24712.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ethyl thiophene-2-glyoxylate is used for drug discovery using chemic informatics-based design and it is used as a catalyst, synthesis of raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène-2-glyoxylate d’éthyle est utilisé pour la découverte de médicaments en utilisant une conception informatique chimique, et sert de catalyseur, de synthèse de matières premières.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4075-58-5
Formule moléculaire C8H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.209
Numéro MDL MFCD00015538
Clé InChI GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate
CID PubChem 77693
Nom IUPAC 2-oxo-2-thiophène-2-ylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Densité 1.25
Point d’ébullition 102°C to 110°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5505
Quantité 10 g
Beilstein 5651
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 184.21
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10114157 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24712.09,B24712.18
Numéro de lot10229254 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24712.09,B24712.18
Numéro de lot10166283 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24712.09,B24712.18
Numéro de lot10152013 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24712.09,B24712.18
Numéro de lot10110024 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24712.09,B24712.18
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thiophène éthylique-2-glyoxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >