Learn More
Phénoxyacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11448136
Phénoxyacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448136
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11448136
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14156.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2555-49-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00026895
Clé InChI MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 17365
Nom IUPAC 2-phénoxyacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl phenoxyacetate
Densité 1.108
Point d’ébullition 251°C to 253°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 50 g
Beilstein 1871712
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1916324B Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberA14156.30,A14156.09,A14156.18
Numéro de lotI2227A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2024 Catalog NumberA14156.30,A14156.09,A14156.18
Numéro de lotP05300 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14156.30,A14156.09,A14156.18
Numéro de lotE8897A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14156.30,A14156.09,A14156.18
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Phénoxyacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >