missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palmitate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7022781
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11429170

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15694.14

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 628-97-7 | C18H36O2 | 284.48 g/mol

Ethyl palmitate acts as a lubricant on the skin’s surfaces in order to get a soft and smooth appearance. It increases cytosolic Ca2+ concentration leading to pancreatic acinar cell injury due to excessive consumption of ethanol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le palmitate d’éthyle agit comme un lubrifiant sur les surfaces de la peau pour lui donner une apparence douce et lisse. Il augmente la concentration de Ca2+ cytosolique conduisant à des lésions acinales pancréatiques dues à une consommation excessive d’éthanol.

Solubilité
Miscible à l’éthanol, au diméthylsulfoxyde, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle. Immiscible avec l’eau.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 628-97-7
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00008996
Clé InChI XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl palmitate, hexadecanoic acid, ethyl ester, palmitic acid ethyl ester, ethyl cetylate, palmitic acid, ethyl ester, ethylpalmitate, unii-ird3m534zm, hexadecanoic acid ethyl ester, ethyl n-hexadecanoate, ird3m534zm
CID PubChem 12366
ChEBI CHEBI:84932
Nom IUPAC ethyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethyl palmitate
Point de fusion 22°C to 26°C
Densité 0.857
Point d’ébullition 192°C to 193°C (10 mmHg)
Point d’éclair 178°C (352°F)
Indice de réfraction 1.4395
Quantité 25 g
Beilstein 1782663
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,dimethyl sulfoxide,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Poids de la formule 284.48
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis