Learn More
L(-)-lactate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.89€ - 291.45€
Identifiants chimiques
CAS | 687-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.13 |
Numéro MDL | MFCD00004518 |
Clé InChI | LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s |
CID PubChem | 92831 |
ChEBI | CHEBI:78322 |
Nom IUPAC | (2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10561774
|
Thermo Scientific Acros
118662500 |
250 mL | Flacon en verre |
22.89€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10142290
|
Thermo Scientific Acros
118660010 |
1 L | Flacon en verre |
62.01€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042353
|
Thermo Scientific Acros
118660025 |
2.5 L | Flacon en verre |
117.59€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418328
|
Thermo Scientific Acros
118660100 |
10 L | Récipient en plastique |
291.45€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
687-47-8 | |
118.13 | |
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N | |
92831 | |
(2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle |
C5H10O3 | |
MFCD00004518 | |
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s | |
CHEBI:78322 | |
CCOC(=O)C(C)O |
Spécification
Ethyl L(-)-lactate | |
687-47-8 | |
1.0340g/mL | |
46°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CO2C2H5 | |
MFCD00004518 | |
17,135 | |
1.034 | |
− 10.00 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters | |
CCOC(=O)C(C)O | |
118.13 | |
CHEBI:78322 | |
97% |
0.1% max. (as lactic acid) | |
-26.0°C | |
154.0°C | |
Authentique | |
C5H10O3 | |
1.4100 to 1.4160 | |
03,264 | |
14,3817 | |
− 10.00 (20.00°C neat) | |
ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s | |
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N | |
(2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle | |
92831 | |
118.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-694-1
- Ethyl L(-)-lactate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.