Learn More
Glyoxylate d’éthyle, env. 50 % solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 924-44-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.089 |
Numéro MDL | MFCD00044009 |
Clé InChI | DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester |
CID PubChem | 70211 |
ChEBI | CHEBI:53275 |
Nom IUPAC | 2-oxoacétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19207.22 |
100 g |
103.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19207.36 |
500 g |
351.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe glyoxylate d’éthyle est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des produits pharmaceutiques (grande réactivité de la fonction aldéhyde). Il est utilisé dans la synthèse d’un polymère biodégradable, le poly(glyoxylate d’éthyle). Il participe activement aux réactions d’alkylation de Friedel-Crafts avec les thiophènes pour donner les alcools secondaires correspondants.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
924-44-7 | |
102.089 | |
DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N | |
70211 | |
2-oxoacétate d’éthyle |
C4H6O3 | |
MFCD00044009 | |
ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester | |
CHEBI:53275 | |
CCOC(=O)C=O |
Spécification
Ethyl glyoxylate | |
1.003 | |
7°C (44°F) | |
1.475 | |
UN1993 | |
Air Sensitive | |
Immiscible with water. | |
CCOC(=O)C=O | |
102.089 | |
CHEBI:53275 | |
≈50 % de soln. dans le toluène |
924-44-7 | |
110°C | |
C4H6O3 | |
MFCD00044009 | |
1209486 | |
ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester | |
DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxoacétate d’éthyle | |
70211 | |
102.09 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H317-H319-H335-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-105-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, oxo-aceticacid
RUO – Research Use Only