Learn More
Glyoxylate d’éthyle, env. 50 % solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354076
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glyoxylate d’éthyle est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des produits pharmaceutiques (grande réactivité de la fonction aldéhyde). Il est utilisé dans la synthèse d’un polymère biodégradable, le poly(glyoxylate d’éthyle). Il participe activement aux réactions d’alkylation de Friedel-Crafts avec les thiophènes pour donner les alcools secondaires correspondants.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-44-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00044009
Clé InChI DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
CID PubChem 70211
ChEBI CHEBI:53275
Nom IUPAC 2-oxoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl glyoxylate
Densité 1.003
Point d’ébullition 110°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.475
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1209486
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 102.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50 % de soln. dans le toluène