Learn More
Chlorure dʼéthyle glutaryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.31€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS 5205-39-0
Formule moléculaire C7H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.612
Numéro MDL MFCD00013659
Clé InChI KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
CID PubChem 78881
Nom IUPAC Éthyl5-chloro-5-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15435768
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59443.AA
5 mL
62.31€
5mL
15445768
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59443.AC
25 mL
223.11€
25mL
Description
Description
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de glutaryle d’éthyle est un monomère cationique principal, il peut apporter du sel d’ammonium quaternaire
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
5205-39-0
178.612
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
78881
CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
C7H11ClO3
MFCD00013659
ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
Éthyl5-chloro-5-oxopentanoate
Spécification
Ethyl glutaryl chloride
1.139
C7H11ClO3
1.443
UN3265
ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Éthyl5-chloro-5-oxopentanoate
78881
97%
5205-39-0
68°C to 70°C (0.07 mmHg)
ClCO(CH2)3COOC2H5
MFCD00013659
1099817
Soluble in water.
CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
178.612
178.61
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H335
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-000-2
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : 2° à 8°C