Learn More
(Éthoxyméthylène)cyanoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499503
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11499503
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12366.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-05-3
Formule moléculaire C8H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00009136
Clé InChI KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonyme ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
CID PubChem 1715183
Nom IUPAC éthyl (E)-2-cyano-3-éthoxyprop-2-énoate
SMILES CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’ébullition 190°C to 191°C (30 mmHg)
Point d’éclair 130°C (266°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 878814
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%